Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase
Lieferant: FINNZYMES REAGENTS
Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase ermöglicht die Verwendung von einer Vielzahl von Primern, einschließlich derjenigen mit niedrigen Schmelztemperaturen. Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase eignet sich ideal für PCR-Anwendungen, von PCR-Routineanwendungen zu äußerst anspruchsvollen Anwendungen wie Klonen und PCR-Verfahren mit hohem Durchsatz. Sie bietet eine einzigartige dsDNA-bindende Domäne, wodurch dieser Pyrococcus-ähnliche Proofreading-DNA-Polymerase extrem robust, schnell und präzise ist.
- Keine Annealingtemperatur-Einschränkungen
- Ermöglicht Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
- Unmittelbare Reaktivierung dank einzigartiger Hot-Start Technologie
- Schnelles PCR-Enzym mit extremer Genauigkeit (mehr als 6 Mal genauer als Pfu)
- Robustes Enzym mit hoher Toleranz gegen PCR-Hemmer erfordert minimale Optimierung