Messkolben, Klasse A, braune Markierungen
Lieferant: Poulten & Graf
1.50037F 1.50043F 1.50045F 1.50051F 1.50053F 1.50055F 1.50059F
POUL1.50037FEA 9.4 EUR
POUL1.50037F POUL1.50043F 612-0550 POUL1.50051F POUL1.50053F 612-0533 POUL1.50059F
Messkolben, Klasse A, braune Markierungen
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3 mit Bördelrand.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Gravierte Ringmarken
  • Konformität zertifiziert (DE-M-Kennzeichnung)
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042