LABmax Airless HF Flaschenaufsatzdispenser
Lieferant: witeg Labortechnik
5.370.823 5.370.824 5.370.825
WITG5.370.823EA 737 EUR
WITG5.370.823 WITG5.370.824 WITG5.370.825
LABmax Airless HF Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser
LABmax Airless HF ist ein Spezialdispenser für Flusssäure (HF). Die Bauteile, die in direkten Kontakt mit der Säure kommen, sind aus HF-beständigen Materialien gefertigt. LABmax Airless HF ist mit einem automatischen Entlüftungssystem ausgestattet. Alle Dispenser sind nach maximal zwei Dosierungen einsatzbereit.
  • Hochwertiges Präzisionsinstrument
  • Höchste Genauigkeit und Präzision, mit Fehlerbereichen besser als die Anforderungen der DIN EN ISO 8655-5
  • 100% tropffrei durch einzigartiges Anti-Tropf-System
  • 360° drehbarer Ventilblock für zusätzliche Sicherheit
  • Einhandbedienung
  • Flexibilität zur Verwendung verschiedener Flaschenadapter
  • Einfach zu reinigen, komplett autoklavierbar bei 121 °C
  • Einzelzertifikat und Seriennummer
  • DE-M-Kennzeichnung gemäß deutschem Eichgesetz
Der robuste und stabile Dispenser ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, u.a. Platinfeder, Rubin-Ventilkugeln, Saphirventil, PTFE.
Zertifizierungen: ISO 9001, CE zertifiziert.
Lieferumfang: Lieferung inkl. LABmax Airless HF, Ansaugschlauch, Auslasschlauch, Bedienungsanleitung, Einzelzertifikat, Seriennummer, Gewindeadapter (10,0 ml: A25, A28, A45, S40 | 25,0/50,0 ml: A25, A28, A32/45, S40).