Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 60 mm, PTFE
Lieferant: COWIE
PC705.060.003 PC705.060.004
COWIPC705.060.003EA 157 EUR
COWIPC705.060.003 COWIPC705.060.004
Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 60 mm, PTFE
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety