Chemikalienflaschen, Weithals, quadratisch
Lieferant: RIXIUS
2-0600-0950-70 2-0604-0250-50 2-0600-0500-64 2-0600-0250-50
RIXI2-0600-0950-70EA 484 EUR
RIXI2-0600-0950-70 RIXI2-0604-0250-50 RIXI2-0600-0500-64 RIXI2-0600-0250-50
Chemikalienflaschen, Weithals, quadratisch
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.