Scheidetrichter, konisch
Lieferant: witeg Labortechnik
2.676.001 2.676.002 2.676.500
WITG2.676.001EA 230 EUR
WITG2.676.001 WITG2.676.002 WITG2.676.500
Scheidetrichter, konisch
Trichter Scheidetrichter
Scheidetrichter, konisch, aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, graduiert, mit Witaflo-Nadelventilhahn und PTFE-Nadelspindel.
  • Leicht ablesbare Graduierungen
  • Mit Kunststoffstopfen
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten