Messpipetten, mit Kolben, Klasse B
Lieferant: witeg Labortechnik
3.575.101 3.575.505 3.575.710 3.575.910 3.575.051
613-2170EA 15 EUR
613-2170 613-2171 613-2172 613-2173 WITG3.575.051
Messpipetten, mit Kolben, Klasse B
Pipetten Messpipetten
Glas, Klasse DIN-B
  • Mit ISO-COLOR-Code
  • Mit auswechselbarem Kolben und gehärteten Spitzen
  • Mit brauner DIFFICO-Graduierung und Beschriftung.
  • Graduierung mit kurzer Linie
  • Komplettlieferung
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten