Messkolben, Klasse A, klar
Lieferant: witeg Labortechnik
3.664.016.BL 3.664.00214.BL 3.664.002.BL 3.664.00314.BL 3.664.003.BL 3.664.006.BL 3.664.011.BL 3.664.012.BL 3.664.015.BL 3.664.020.BL 3.664.025.BL 3.664.050.BL 3.664.100.BL 3.664.200.BL 3.664.00114.BL 3.664.00214
613-4325EA 20.2 EUR
613-4325 WITG3.664.00214.BL WITG3.664.002.BL WITG3.664.00314.BL WITG3.664.003.BL WITG3.664.006.BL WITG3.664.011.BL WITG3.664.012.BL WITG3.664.015.BL WITG3.664.020.BL WITG3.664.025.BL WITG3.664.050.BL WITG3.664.100.BL WITG3.664.200.BL WITG3.664.00114.BL WITG3.664.00214
Messkolben, Klasse A, klar
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PE-Stopfen.
  • DE-M-Kennzeichnung gemäß des deutschen Eichgesetzes
  • Mit Chargenzertifikat
Zertifizierungen: Toleranz gemäß DIN EN ISO 1042