Kapillarsäulen, Elite-VMS für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316650 N9316651 N9316652 N9316653 N9316654 N9316655
PERCN9316650EA 939 EUR
PERCN9316650 PERCN9316651 PERCN9316652 PERCN9316653 PERCN9316654 PERCN9316655
Kapillarsäulen, Elite-VMS für Autosystem
Chromatographiesäulen
Die Kapillarsäulen von Elite-VMS Pesticides wurden speziell für die Analyse flüchtiger organischer Schadstoffe entwickelt.