Adapter, Abgabe, gerade
Lieferant: witeg Labortechnik
1.900.019 1.900.024 1.900.029
WITG1.900.019EA 17.5 EUR
WITG1.900.019 WITG1.900.024 WITG1.900.029
Adapter, Abgabe, gerade
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten