Eintauchkühler
Lieferant: witeg Labortechnik
1.786.219 1.786.214 1.786.229.S
WITG1.786.219EA 53 EUR
WITG1.786.219 WITG1.786.214 WITG1.786.229.S
Eintauchkühler
Kühler
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Eintauchen in Destillationsapparate etc. Kann zur Regulierung des Rückflusses durch Regulierung des Luft- oder Wasserdurchflusses verwendet werden. Wasseranschluss mit zwei Glasoliven.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten