Kühler, Air
Lieferant: witeg Labortechnik
1.780.050 1.782.050
WITG1.780.050EA 17.3 EUR
WITG1.780.050 WITG1.782.050
Kühler, Air
Kühler
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliffkonus.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten