Ligandenaustausch- und hydrophile Interaktionsflüssigchromatographie-Säulen, SUGAR
Lieferant: Resonac
F7001300 F7001400 F6700120 F6700110
554-2237EA 1640 EUR
554-2237 554-2238 554-2233 554-2232
Ligandenaustausch- und hydrophile Interaktionsflüssigchromatographie-Säulen, SUGAR
Chromatographiesäulen
Die Trennung erfolgt durch die Kombination der Ligandenaustausch- und HILIC-Modi
  • SC1211 ist für die Trennung von Zuckeralkoholen geeignet
  • SZ5532 wird für die Trennung von Disacchariden oder Trisacchariden empfohlen