Unterziehhandschuhe, RU 711
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
RU711/6 RU711/8
DALLRU711/6EA 45.4 EUR
DALLRU711/6 DALLRU711/8
Unterziehhandschuhe, RU 711
Handschuhe
Diese aus 93 % Baumwolle und 7 % Elastan gefertigten Handschuhe sind ideal für Präzisionsarbeiten sowie die Endbearbeitung in mechanischen Umgebungen, die Uhren- und Schmuckbranche und die Fotografie. Ebenfalls für Arbeiten geeignet, bei denen ein sauberer und schlichter Handschuh erforderlich ist.
  • Durch den Baumwoll-Interlock wird die mechanische Leistung des Handschuhs bei gleichzeitiger Absorbierung des Handschweißes für zusätzlichen Tragekomfort gewährleistet
  • Der Handschuh ist beidhändig tragbar und daher kosteneffizient
  • Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine optimale Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden
  • Das gerippte Handgelenk bietet einen guten Tragekomfort, sodass die Gefahr des Hängenbleibens ausgeschaltet wird
  • Durch die weiße Farbe der Handschuhe werden die Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit unterstrichen
Zertifizierungen: Kat. I