1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
479500-1G 479500-5G
SIAL479500-1GEA 118 EUR
SIAL479500-1G SIAL479500-5G
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₄₈P₂
MDL Number: MFCD00015521
CAS-Nummer: 23743-26-2
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II