ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1888-5G A1888-1G A1888-2G
SIALA1888-5GEA 296 EUR
SIALA1888-5G SIALA1888-1G SIALA1888-2G
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), Sigma-Aldrich®
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010404
CAS-Nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6