Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
A6014-100G A6014-10G A6014-25G
SIALA6014-100GEA 539 EUR
SIALA6014-100G SIALA6014-10G SIALA6014-25G
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz), Sigma-Aldrich®
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
Molekulargewicht: 369.96 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6