Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
B8385-100MG B8385-10MG B8385-1MG B8385-25MG B8385-5MG
SIALB8385-100MGEA 2070 EUR
SIALB8385-100MG SIALB8385-10MG SIALB8385-1MG SIALB8385-25MG SIALB8385-5MG
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Formel: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Molekulargewicht: 308.4 · 36.5 g/mol
MDL Number: MFCD00058004
CAS-Nummer: 65391-42-6