Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
70520-10
70520-100
70520-5
70520-25
CAYM70520-10EA
122
EUR
CAYM70520-10
CAYM70520-100
CAYM70520-5
CAYM70520-25
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Formel:
C₁₆H₂₅ClN₂O₄ Molekulargewicht: 308.4 · 36.5 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058004 CAS-Nummer: 65391-42-6 |