2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
B25028.0B
B25028.22
B25028.30
B25028.36
B25028.0BEA
399
EUR
B25028.0B
B25028.22
B25028.30
B25028.36
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 99%
CAS No.: 332-77-4
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130.14 g/mol Siedepunkt: 160…162 °C Schmelzpunkt: < –40 °C Dichte: 1.072 Flammpunkt: 47 °C (116 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003220 CAS-Nummer: 332-77-4 EINECS: 206-367-5 UN-Nummer: 3271 ADR: 3 III |