Acriflavin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
346840100 346840250 346841000
ACRO346840100EA 48.6 EUR
ACRO346840100 ACRO346840250 ACRO346841000
Acriflavin Hydrochlorid
Acriflavin Hydrochlorid
Appearance: Orange-red to red-brown Powder
Formel: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Molekulargewicht: 578.36 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069039
CAS-Nummer: 69235-50-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 1 h)