Octyl-β-D-thioglucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octyl-thioglucoside, OTG, 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Octyl-1-thio-Beta-D-glucopyranoside, Octyl β-D-thioglucopyranoside
M-Clarity™ quality level = MQ200
O6004-10G O6004-1G O6004-5G
SIALO6004-10GEA 676 EUR
SIALO6004-10G SIALO6004-1G SIALO6004-5G
Octyl-β-D-thioglucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₅S
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012189
CAS-Nummer: 85618-21-9