n-Dodecyl-β-D-maltosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D5172-1G
D5172-250MG
SIALD5172-1GEA
868
EUR
SIALD5172-1G
SIALD5172-250MG
n-Dodecyl-β-D-maltosid, Sigma-Aldrich®
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel:
C₂₄H₄₆O₁₁ Molekulargewicht: 510.6 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00043012 CAS-Nummer: 69227-93-6 |