n-Dodecyl-β-D-maltosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D4641-1G D4641-25G D4641-500MG D4641-5G
SIALD4641-1GEA 379 EUR
SIALD4641-1G SIALD4641-25G SIALD4641-500MG SIALD4641-5G
n-Dodecyl-β-D-maltosid, Sigma-Aldrich®
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6