n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
89902 89903
PIER89902EA 179 EUR
PIER89902 PIER89903
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6