n-Dodecyl-β-D-maltosid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
324355-25 324355-5 324355-100GM
324355-25EA 3260 EUR
324355-25 324355-5 324355-100GM
n-Dodecyl-β-D-maltosid, Millipore®
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molekulargewicht: 510.6 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6