n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Achtung
56366-1 56366-2 56366.25
BMOL56366-1EA 0 EUR
BMOL56366-1 BMOL56366-2 BMOL56366.25
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6