2'-Desoxycytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (dCTP-Na2) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxycytidine-5′-Triphosphate Trisodium Salt, 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt

D4913-25UMO D4913-.1MMO
SIALD4913-25UMOEA 176 EUR
SIALD4913-25UMO SIALD4913-.1MMO
2'-Desoxycytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (dCTP-Na2) 100 mmol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxycytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (dCTP-Na2)
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
MDL Number: MFCD00084683
CAS-Nummer: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR