Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
395404-25G 395404-5G
SIAL395404-25GEA 244 EUR
SIAL395404-25G SIAL395404-5G
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)titan(IV)
Formel: C₄H₈Cl₄OTi
MDL Number: MFCD00077884
CAS-Nummer: 31011-57-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II