(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
A16180.0E
A16180.22
A16180.36
A16180.0EEA
441
EUR
A16180.0E
A16180.22
A16180.36
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat ≥98%
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 62708-56-9
Molecular Formula: C18H14O8.H2O
Formula Weight: 376.33 (358.31anhy)
Melting Point: 90-92°
MDL No.: MFCD00149119
Formel:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149119 CAS-Nummer: 62708-56-9 EINECS: 613-072-9 |