(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
160251000 160255000
ACRO160251000EA 34.3 EUR
ACRO160251000 ACRO160255000
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat 98%
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149119
CAS-Nummer: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -113° to -117° (20°C, 589 nm) (c=5, ethanol)
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %