Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
A1839.0001 A1839.0005
A1839.0001EA 222 EUR
A1839.0001 A1839.0005
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MDL Number: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9