Monensin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5273-1G M5273-500MG M5273-5G
SIALM5273-1GEA 153 EUR
SIALM5273-1G SIALM5273-500MG SIALM5273-5G
Monensin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Monensin monosodium salt
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077826
CAS-Nummer: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,II