Nystatin Dihydrat, 4.400 U/mg
Lieferant: Roth Carl
0241.1 0241.2
ROTH0241.1EA 48.4 EUR
ROTH0241.1 ROTH0241.2
Nystatin Dihydrat, 4.400 U/mg
Nystatin Dihydrat
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇·2H₂O
MDL Number: MFCD00036240
CAS-Nummer: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0