2'-Desoxycytidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
D0776-1G D0776-250MG
SIALD0776-1GEA 155 EUR
SIALD0776-1G SIALD0776-250MG
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₄ClN₃O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012840
CAS-Nummer: 3992-42-5
EINECS: 223-639-9