2'-Desoxycytidin Hydrochlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
D8006-10G D8006-1G
D8006-10GEA 529 EUR
D8006-10G D8006-1G
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid, Supelco®
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₄ClN₃O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012840
CAS-Nummer: 3992-42-5
EINECS: 223-639-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d99a5fd51698aeff205afe10ad652e77632eb8&vid=e6d99a5fd51698aeff205afe10ad652e77632eb8&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30612856c3bd857017a2fbf0c2da16524d77a36&vid=e30612856c3bd857017a2fbf0c2da16524d77a36&prid=web&clid=SAPDAM