2'-Desoxycytidin Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L14153.03
L14153.MD
L14153.03EA
64.3
EUR
L14153.03
L14153.MD
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid ≥99%
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
Purity: 99%
CAS No.: 3992-42-5
Molecular Formula: C9H13N3O4.HCl
Formula Weight: 263.68
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3576124
Optical Rotation: +57° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00012840
Formel:
C₉H₁₄ClN₃O₄ Schmelzpunkt: ∼ 170 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012840 CAS-Nummer: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |