2'-Desoxycytidin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
226720010
226722500
226725000
226720050
226720250
ACRO226720010EA
77.3
EUR
ACRO226720010
ACRO226722500
ACRO226725000
ACRO226720050
ACRO226720250
2'-Desoxycytidin 99+%
2'-Desoxycytidin
Formel:
C₉H₁₃N₃O₄ Schmelzpunkt: 209…211 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006547 CAS-Nummer: 951-77-9 EINECS: 213-454-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % |
HPLC | ≥99.0 % |