2'-Desoxycytidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D3897-100MG D3897-250MG D3897-500MG D3897-1G D3897-5G
SIALD3897-100MGEA 29.7 EUR
SIALD3897-100MG SIALD3897-250MG SIALD3897-500MG SIALD3897-1G SIALD3897-5G
2'-Desoxycytidin, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxycytidin
Formel: C₉H₁₃N₃O₄
MDL Number: MFCD00006547
CAS-Nummer: 951-77-9
EINECS: 213-454-1