Thymidin (2'-Deoxythymidin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1895-10G
T1895-1G
T1895-25G
T1895-5G
SIALT1895-10GEA
554
EUR
SIALT1895-10G
SIALT1895-1G
SIALT1895-25G
SIALT1895-5G
Thymidin (2'-Deoxythymidin), Sigma-Aldrich®
Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006537 CAS-Nummer: 50-89-5 EINECS: 200-070-4 |