Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
FLAAS-10VL
FLAAS-1VL
FLAAS-5VL
SIALFLAAS-10VLEA
293
EUR
SIALFLAAS-10VL
SIALFLAAS-1VL
SIALFLAAS-5VL
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00150755 CAS-Nummer: 34369-07-8 EINECS: 213-579-1 |