Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
A7699-10G
A7699-1G
A7699-5G
SIALA7699-10GEA
1260
EUR
SIALA7699-10G
SIALA7699-1G
SIALA7699-5G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00150755 CAS-Nummer: 34369-07-8 EINECS: 213-579-1 |