Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6419-10G
A6419-1G
A6419-5G
SIALA6419-10GEA
381
EUR
SIALA6419-10G
SIALA6419-1G
SIALA6419-5G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00150755 CAS-Nummer: 34369-07-8 EINECS: 213-579-1 |