Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3377-5G
A3377-500MG
A3377-100G
A3377-10G
A3377-1G
A3377-25G
A3377-500G
SIALA3377-5GEA
109
EUR
SIALA3377-5G
SIALA3377-500MG
SIALA3377-100G
SIALA3377-10G
SIALA3377-1G
SIALA3377-25G
SIALA3377-500G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00150755 CAS-Nummer: 34369-07-8 EINECS: 213-579-1 |