Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
102790050
102790250
102791000
ACRO102790050EA
50.5
EUR
ACRO102790050
ACRO102790250
ACRO102791000
Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP) 99%
Adenosin-5'-monophosphorsäure (AMP)
Formel:
C₁₀H₁₄N₅O₇P Schmelzpunkt: 178…185 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005750 CAS-Nummer: 61-19-8 EINECS: 200-500-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤6 % (105°C, 5 hrs) |
HPLC | ≥98.5 % |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 15400 +/- 2%, on dry basis |
UV transmittance | ≥95.0 % (c=1, 0.2 N NaOH, 430 nm) 1 cm cell |
Ratio of Absorbances | 0.14 to 0.16 (A280/A260) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |