Adenosin-5'-diphosphorsäure (ADP), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
01905-250MG-F
01905-1G-F
SIAL01905-250MG-FEA
94.3
EUR
SIAL01905-250MG-F
SIAL01905-1G-F
Adenosin-5'-diphosphorsäure (ADP), Sigma-Aldrich®
Adenosin-5'-diphosphorsäure (ADP)
Formel:
C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂ |
MDL Number:
MFCD00066473 CAS-Nummer: 58-64-0 EINECS: 200-392-5 |