Adenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
M-Clarity™ quality level = MQ200
01890-100G
01890-25G
01890-5G
SIAL01890-100GEA
352
EUR
SIAL01890-100G
SIAL01890-25G
SIAL01890-5G
Adenosin, Sigma-Aldrich®
Adenosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005752 CAS-Nummer: 58-61-7 EINECS: 200-389-9 |