2'-Desoxyadenosin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D8668-1G
D8668-5G
SIALD8668-1GEA
125
EUR
SIALD8668-1G
SIALD8668-5G
2'-Desoxyadenosin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O Molekulargewicht: 269.26 g/mol (251.24 anhy) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149364 CAS-Nummer: 16373-93-6 EINECS: 213-488-7 |