Puromycin-Aminonukleosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
P7130-100MG
P7130-1G
P7130-500MG
SIALP7130-100MGEA
775
EUR
SIALP7130-100MG
SIALP7130-1G
SIALP7130-500MG
Puromycin-Aminonukleosid, Sigma-Aldrich®
Puromycin-Aminonukleosid
Formel:
C₁₂H₁₈N₆O₃ |
MDL Number:
MFCD00063462 CAS-Nummer: 58-60-6 EINECS: 200-388-3 |