Puromycin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
P8833-100MG P8833-10MG P8833-25MG
SIALP8833-100MGEA 461 EUR
SIALP8833-100MG SIALP8833-10MG SIALP8833-25MG
Puromycin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Puromycin Dihydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8